Learn More
Hanna Instruments™ Kit de réactif pour analyse de la dureté de l’eau
Code produit 10327393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1Chaque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10327393 1Chaque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10327393 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI3812
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Évaluer le niveau de dureté de l’eau grâce à ce kit de test chimique complet. Le kit de réactif pour test de la dureté de l’eau Hanna Instruments™ mesure la dureté totale en CaCO3 par titration avec EDTA.
  • Réactifs préfabriqués pour faciliter l’utilisation
  • Tous les réactifs marqués avec la date de péremption et le numéro de lot pour la traçabilité
  • Titration manuelle effectuée avec indicateur de calmagite
Spécification
Nbre de tests 100
Quantité 1Chaque
Plage 0 à 300mg/L
Méthode de test Titration
Type Kit de test de la dureté