Learn More
Harmaline, 98+%
Code produit 15404249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15404249 1 g 1g
15414249 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15404249 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61699.03
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 304-21-2 | C13H14N2O | 214.268 g/mol
CNS stimulant; may act through NMDA receptors. Reversible inhibitor of MAO-A
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • CNS stimulant; may act through NMDA receptors
  • Reversible inhibitor of MAO-A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 304-21-2
Formule moléculaire C13H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 214.268
Numéro MDL MFCD00004955
Clé InChI QJOZJXNKVMFAET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme harmaline, dihydroharmine, harmidine, armalin, harmalol methyl ether, o-methylharmalol, 3,4-dihydroharmine, harmine, dihydro, harmalin, 1-methyl-7-methoxy-3,4-dihydro-beta-carboline
CID PubChem 5280951
Nom IUPAC 7-methoxy-1-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,4-b]indole
SMILES CC1=C2C(=C3C=CC(=CC3=N2)OC)CCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Harmaline
Point de fusion 239°C to 241°C
Couleur Marron
Quantité 1 g
Beilstein 207310
Merck Index 14,4613
Poids de la formule 214.27
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Crystals