Learn More
Acide Harman-3-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Harman-3-carboxylic acid |
| CAS | 22329-38-0 |
| Formule moléculaire | C13 H10 N2 O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 1-Methyl-β-carboline-3-carboxylic acid, 1-Methyl-9H-β-carboline-3-carboxylic acid, 1-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H10N2O2/c1-7-12-9(6-11(14-7)13(16)17)8-4-2-3-5-10(8)15-12/h2-6,15H,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | Cc1nc(cc2c3ccccc3[nH]c12)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 1-méthyl-9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 226.231 |
| Poids de la formule | 226.074 |