Learn More
Harmine 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359615
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 11359615
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19068.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 442-51-3 | C13H12N2O | 212.25 g/mol
Harmine, inhibits the Wnt signaling pathway in a cell-specific manner. Down-regulates inflammatory gene expression (TNF-α, IL-1β, iNOS). Reversibly inhibits MAO-A (monoamine oxidase A) but has no effect on MAO-B. Harmine is an inhibitor of Dyrk1A, Dyrk2 and Dyrk3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Harmine, inhibe la voie de signalisation Wnt dʼune manière spécifique aux cellules. Régulation descendante de lʼexpression des gènes inflammatoires (TNF-α, IL-1β, iNOS). Inhibe de façon réversible le MAO-A (monoamine oxydase A) mais nʼa aucun effet sur le MAO-B. Lʼharmine est un inhibiteur du Dyrk1A, Dyrk2 et Dyrk3.
Solubilité
Soluble dans le DMSO (100 mM), le DMF (∼1,5 mg/ml), l’éthanol (∼1,5 mg/ml) et le PBS (pH 7,2, ∼0,25 mg/ml). Insoluble dans l’eau.
Notes
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 442-51-3
Formule moléculaire C13H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Numéro MDL MFCD00004958
Clé InChI BXNJHAXVSOCGBA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme harmine, 7-methoxy-1-methyl-9h-pyrido 3,4-b indole, banisterine, leucoharmine, telepathine, yageine, yajeine, 7-methoxy-1-methyl-9h-beta-carboline, 9h-pyrido 3,4-b indole, 7-methoxy-1-methyl, banisterin
CID PubChem 5280953
ChEBI CHEBI:28121
Nom IUPAC 7-methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C1=C(N2)C(C)=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Harmine
Point de fusion 262°C to 266°C
Odeur Odorless
Quantité 250 mg
Beilstein 178813
Merck Index 14,4616
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO (100 mM),DMF (∽1.5mg/ml),ethanol (∽1.5mg/ml),and PBS (pH 7.2,∽0.25mg/ml). Insoluble in water.
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté ≥98%