Learn More
Chlorhydrate de Hmol dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15435989
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15435989
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63827.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Induit l’apoptose par activation de la caspase-8
Harmol hydrochloride dihydrate is used to induces apoptosis by Caspase-8 activation, CNS stimulant, may act through NMDA receptors, and antitumor agent. Harmol has been shown to inhibit haspin kinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate dihydrate de Harmol est utilisé pour induire l’apoptose par l’activation de la caspase-8, stimulant du SNC et peut agir par l’intermédiaire des récepteurs de NMDA et de l’agent antitumoral. Il a été démontré que l’Harmol inhibait la kinase haspine.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149022-16-2
Formule moléculaire C12H15ClN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 270.713
Numéro MDL MFCD00150058
Clé InChI OITPZRQHDRVLMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme harmol hydrochloride dihydrate, 1-methyl-9h-pyrido 3,4-b indol-7-ol hydrochloride dihydrate, harmol hydrochloride hydrate, harmol dihydrate hydrochloride, c12h10n2o.hcl.2h2o, 1-methyl-2,9-dihydropyrido 3,4-b indol-7-one dihydrate hydrochloride
CID PubChem 2723830
Nom IUPAC 1-Méthyl--dihydropyrido[-b]indol--one2,9-dihydropyrido[3,4-b]indol-7-one ; dihydrate ; chlorhydrate
SMILES CC1=C2C(=C3C=CC(=O)C=C3N2)C=CN1.O.O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Harmol hydrochloride dihydrate
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 270.72 (234.69 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre