Learn More
Brady™ Environnements difficiles étiquettes polyvalentes polyvalentes pour BMP71 et M710
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Finition blanc brillant avec acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
- Brady Les matériaux authentiques fonctionnent parfaitement avec Brady les imprimantes pour une meilleure communication entre imprimantes et matériaux, une interaction fluide avec les applications mobiles, ainsi que de meilleures performances et fiabilité
- Un ruban est nécessaire pour imprimer ce matériau. Utilisez le numéro de pièce M7-R6000 pour les imprimantes M710 / BMP71 étiquettes
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Reconnu UL, CSA accepté, sans halogènes (DIN VDE 0472/partie 815) uniquement pour les blancs |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Brillant |
| Format | Pointe de découpe |
| Matériau | Polyester |
| Côtés imprimables | Simple face |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette |
| Show More |