Learn More
Brady™ Étiquettes polyvalentes polyvalentes pour environnement hostile pour M610, M611 et BMP61
Code produit 31910404 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Dimensions (L x l):
6 x 15 mm
6 x 17 mm
Conditionnement:
750 rouleaux
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Conditionnement
31910404 Jaune 6 x 15 mm 750 rouleaux
31910371 Blanc 6 x 17 mm 750 rouleaux
31910380 Jaune 6 x 17 mm 750 rouleaux
31910368 Blanc 6 x 15 mm 750 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31910404 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 313455
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.81€
    62.50€ / 750 rouleaux
    Économisez 4.31€
    6% de réduction
En stock
Des labels en polyester qui s’adaptent parfaitement aux disjoncteurs les plus couramment utilisés
  • Finition blanc brillant avec acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
  • Brady Les matériaux authentiques fonctionnent parfaitement avec Brady les imprimantes pour une meilleure communication entre imprimantes et matériaux, une interaction fluide avec les applications mobiles, ainsi que de meilleures performances et fiabilité
  • Un ruban est nécessaire pour imprimer ce matériau. Utilisez le numéro de pièce M61-R6010 pour les M610 / BMP61 / M611
Spécification
Certifications/Conformité Reconnu UL, CSA accepté, sans halogènes (DIN VDE 0472/partie 815) uniquement pour les blancs
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Jaune
Finition Brillant
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester
Côtés imprimables Simple face
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage de codes-barres, étiquetage de cartes électroniques, étiquetage des composants et équipements, identification générale, étiquetage d’inventaire et d’inspection, étiquetage électrique
À utiliser avec (équipement) M610, M611, BMP61
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -70°C
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94 °F à +230 °F
Plage de températures (métrique) -70°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,003 in
Épaisseur (métrique) 0.076 mm
Dimensions (L x l) 6 x 15 mm
Longueur (impériale) 16 ft.
Largeur (impériale) 0,59 in
Largeur (métrique) 15 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 15 mm
Hauteur (impériale) 0,24 in
Hauteur (métrique) 6 mm
Alternate Part Number M6-220-423-YL