Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester transparent continu multi-usages pour environnements difficiles, compatibles avec les imprimantes M6/M7
Optez pour des étiquettes adhésives ultra-résistantes pour les surfaces difficiles et les environnements les plus extrêmes. Ces étiquettes transparentes en polyester sont idéales pour les laboratoires, le suivi des actifs et l'étiquetage des plaques frontales.
Marque:  Brady™ 173266
Code produit. 17859214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    143.54€ / 1 pièces
    Économisez 5.46€
    3% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Description
  • Adhésif permanent à forte adhérence pour acier inoxydable, métaux revêtus de poudre, émail peint et plastiques, pour applications toutes saisons.
  • Résiste à l'exposition aux rayons UV, aux températures extrêmes, aux carburants et aux huiles, aux dégraissants, aux nettoyants et aux détergents.
  • Impression noire sur polyester transparent
  • Homologué UL selon la norme UL969, CSA selon la norme C222 n° 015-95, conforme à la directive RoHS 2011/65/UE (conforme à la directive 2015/863)
Spécification
Spécification
Autoclavable
Acrylique permanent
Transparent
Continue
Imprimable face unique
Étiquette
Suivi des actifs, étiquetage par code-barres, étiquetage des équipements, identification générale, étiquetage de laboratoire
Non
Rectangle
-70°C à +100°C
0.076 mm
50 ft.
2 in
M7C-1900-430
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, homologué CSA, reconnu UL
Aucun
Brillant
Polyester
Transfert thermique
Non stérile
M710, BMP71
50 ft.
-94 °F à +212 °F
0,003 in
50 ft x 2 in
15.24 m
50.8 mm