Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester transparent continu multi-usages pour environnements difficiles, compatibles avec les imprimantes M6/M7
Optez pour des étiquettes adhésives ultra-résistantes pour les surfaces difficiles et les environnements les plus extrêmes. Ces étiquettes transparentes en polyester sont idéales pour les laboratoires, le suivi des actifs et l'étiquetage des plaques frontales.
Marque: Brady™ 173226
Descrizione
- Adhésif permanent à forte adhérence pour acier inoxydable, métaux revêtus de poudre, émail peint et plastiques, pour applications toutes saisons.
- Résiste à l'exposition aux rayons UV, aux températures extrêmes, aux carburants et aux huiles, aux dégraissants, aux nettoyants et aux détergents.
- Impression noire sur polyester transparent
- Homologué UL selon la norme UL969, CSA selon la norme C222 n° 015-95, conforme à la directive RoHS 2011/65/UE (conforme à la directive 2015/863)
Specifica
| Autoclavable | |
| Acrylique permanent | |
| Transparent | |
| Continue | |
| Imprimable face unique | |
| Étiquette | |
| Suivi des actifs, étiquetage par code-barres, étiquetage des équipements, identification générale, étiquetage de laboratoire | |
| Non | |
| Rectangle | |
| -70°C à +100°C | |
| 0.076 mm | |
| 50 ft. | |
| 0,5 in | |
| M7C-500-430 |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, homologué CSA, reconnu UL | |
| Aucun | |
| Brillant | |
| Polyester | |
| Transfert thermique | |
| Non stérile | |
| M710, BMP71 | |
| 50 ft. | |
| -94 °F à +212 °F | |
| 0,003 in | |
| 50 ft x 0,5 in | |
| 15.24 m | |
| 12.7 mm |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.