Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester opaque prédécoupées, polyvalentes et résistantes aux environnements difficiles, pour imprimantes M6/M7
Le polyester permanent est idéal pour l'identification des circuits imprimés et des composants électroniques, les étiquettes à code-barres, les plaques signalétiques et l'identification des panneaux solaires.
Marque:  Brady™ 174292
Code produit. 17838434
  • 53.70€ / 100 pièces
En stock
Description
  • Finition blanc brillant avec acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
  • Certifiées UL, homologuées CSA
  • Conforme aux exigences relatives aux matériaux sans halogène selon la norme DIN VDE 0472 partie 815
  • Température de service de -70 °C à 110 °C (-94 °F à 230 °F)
  • Fabriqué en polyester B-423
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Acrylique permanent
Blanc
Pointe de découpe
Imprimable face unique
Étiquette
Étiquetage par code-barres, étiquetage de cartes de circuits imprimés, étiquetage d'équipements, identification générale, étiquetage d'inventaire et d'inspection
Non
Rectangle
-70°C à +110°C
0.076 mm
1,9 in
76.2 mm
M6-37-423
Sans Halogène (DIN VDE 0472 Partie 815)
Aucun
Brillant
Polyester
Transfert thermique
Non stérile
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
100 étiquettes
-94 °F à +230 °F
0,003 in
1,9 x 3 in
3 in
48,26 mm