Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester opaque prédécoupées, polyvalentes et résistantes aux environnements difficiles, pour imprimantes M6/M7
Le polyester permanent est idéal pour l'identification des circuits imprimés et des composants électroniques, les étiquettes à code-barres, les plaques signalétiques et l'identification des panneaux solaires.
Marca:  Brady™ 173448
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17879124
  • 245.00€ / 1000 pièces
En stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Finition blanc brillant avec acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
  • Certifiées UL, homologuées CSA
  • Conforme aux exigences relatives aux matériaux sans halogène selon la norme DIN VDE 0472 partie 815
  • Température de service de -70 °C à 110 °C (-94 °F à 230 °F)
  • Fabriqué en polyester B-423
Especificaciones
Especificaciones
Non autoclavable
Acrylique permanent
Blanc
Pointe de découpe
Imprimable face unique
Étiquette
Étiquetage par code-barres, étiquetage de cartes de circuits imprimés, étiquetage d'équipements, identification générale, étiquetage d'inventaire et d'inspection
Non
Rectangle
-70°C à +110°C
0.076 mm
1 in
50.8 mm
BM-20-423
Sans Halogène (DIN VDE 0472 Partie 815)
Aucun
Brillant
Polyester
Transfert thermique
Non stérile
M610, M611, M710, BMP61, BMP71
1 000 étiquettes
-94 °F à +230 °F
0,003 in
1 x 2 in
2 in
25,4 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.