Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester opaque prédécoupées, polyvalentes et résistantes aux environnements difficiles, pour imprimantes M6/M7
Le polyester permanent est idéal pour l'identification des circuits imprimés et des composants électroniques, les étiquettes à code-barres, les plaques signalétiques et l'identification des panneaux solaires.
Marque:  Brady™ 174250
Code produit. 17888274
  • 96.75€ / 750 pièces
En stock
Description
  • Finition blanc brillant avec acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
  • Certifiées UL, homologuées CSA
  • Conforme aux exigences relatives aux matériaux sans halogène selon la norme DIN VDE 0472 partie 815
  • Température de service de -70 °C à 110 °C (-94 °F à 230 °F)
  • Fabriqué en polyester B-423
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Acrylique permanent
Blanc
Pointe de découpe
Imprimable face unique
Étiquette
Étiquetage par code-barres, étiquetage de cartes de circuits imprimés, étiquetage d'équipements, identification générale, étiquetage d'inventaire et d'inspection
Non
Rectangle
-70°C à +110°C
0.076 mm
0,25 in
38.1 mm
M6-28-423
Sans Halogène (DIN VDE 0472 Partie 815)
Aucun
Brillant
Polyester
Transfert thermique
Non stérile
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
750 étiquettes
-94 °F à +230 °F
0,003 in
0,25 x 1,5 in
1,5 in
6,35 mm