Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester opaque prédécoupées, polyvalentes et résistantes aux environnements difficiles, pour imprimantes M6/M7
Le polyester permanent est idéal pour l'identification des circuits imprimés et des composants électroniques, les étiquettes à code-barres, les plaques signalétiques et l'identification des panneaux solaires.
Marque: Brady™ 174228
Description
- Finition blanc brillant avec acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
- Certifiées UL, homologuées CSA
- Conforme aux exigences relatives aux matériaux sans halogène selon la norme DIN VDE 0472 partie 815
- Température de service de -70 °C à 110 °C (-94 °F à 230 °F)
- Fabriqué en polyester B-423
Spécification
| Non autoclavable | |
| Acrylique permanent | |
| Blanc | |
| Pointe de découpe | |
| Imprimable face unique | |
| Étiquette | |
| Étiquetage par code-barres, étiquetage de cartes de circuits imprimés, étiquetage d'équipements, identification générale, étiquetage d'inventaire et d'inspection | |
| Non | |
| Rectangle | |
| -70°C à +110°C | |
| 0.076 mm | |
| 2 in | |
| 25.4 mm | |
| M6-20-423 |
| Sans Halogène (DIN VDE 0472 Partie 815) | |
| Aucun | |
| Brillant | |
| Polyester | |
| Transfert thermique | |
| Non stérile | |
| M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | |
| 100 étiquettes | |
| -94 °F à +230 °F | |
| 0,003 in | |
| 2 x 1 in | |
| 1 in | |
| 50,8 mm |