Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester multi-usages pour environnements difficiles avec bordure noire pour imprimantes M6/M7
Code produit 17879174
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
17879174 M710, BMP71 500 pièces
17878184 M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17879174 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 173370
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le polyester permanent est idéal pour l'identification des circuits imprimés et des composants électroniques, les étiquettes à code-barres, les plaques signalétiques et l'identification des panneaux solaires.
  • Finition blanc brillant avec acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
  • Certifiées UL, homologuées CSA
  • Conforme aux exigences relatives aux matériaux sans halogène selon la norme DIN VDE 0472 partie 815
  • Température de service de -70 °C à 110 °C (-94 °F à 230 °F)
  • Fabriqué en polyester B-423
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Sans Halogène (DIN VDE 0472 Partie 815)
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Brillant
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage par code-barres, étiquetage de cartes de circuits imprimés, identification générale, étiquetage d'inventaire et d'inspection
À utiliser avec (équipement) M710, BMP71
Sans latex Non
Quantité 500 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94 °F à +230 °F
Plage de températures (métrique) -70°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,003 in
Épaisseur (métrique) 0.076 mm
Dimensions (L x l) 0,5 x 1,13 in
Longueur (impériale) 0,5 in
Largeur (impériale) 1,13 in
Largeur (métrique) 28.7 mm
Hauteur (métrique) 12.7 mm
Alternate Part Number M7-24-423-BK