Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester multi-usages pour environnements difficiles avec en-tête pour imprimantes M6/M7
Code produit 17851469 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,75 x 1,63 in
0,75 x 1,5 in
1,5 x 0,75 in
Couleur:
Noir, Blanc
Vert, Blanc
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Conditionnement:
250 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Couleur À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17851469 1,5 x 0,75 in Vert, Blanc M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 250 pièces
17801399 0,75 x 1,63 in Noir, Blanc M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 250 pièces
17819054 0,75 x 1,5 in Vert, Blanc M710, BMP71 250 pièces
17831599 0,75 x 1,5 in Vert, Blanc M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 250 pièces
17831669 0,75 x 1,5 in Noir, Blanc M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17851469 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 173806
Expédition estimée: 06-01-2027
Le polyester permanent est homologué UL pour une utilisation extérieure sur le verre, le plastique polyester thermodurcissable et le plastique fluorure de polyvinyle afin de faciliter l'identification des panneaux solaires.
  • Idéal pour l'identification des circuits imprimés et des composants électroniques, les étiquettes à code-barres, les plaques signalétiques et l'identification des panneaux solaires.
  • Finition blanc brillant avec acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
  • Certifiées UL, homologuées CSA
  • Conforme aux exigences relatives aux matériaux sans halogène selon la norme DIN VDE 0472 partie 815
  • Fabriqué en polyester B-423
Spezifikation
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Sans Halogène (DIN VDE 0472 Partie 815)
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Vert, Blanc
Finition Brillant
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage par code-barres, étiquetage de cartes de circuits imprimés, étiquetage d'équipements, identification générale, étiquetage d'inventaire et d'inspection
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
Sans latex Non
Quantité 250 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94 °F à +230 °F
Plage de températures (métrique) -70°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,003 in
Épaisseur (métrique) 0.076 mm
Dimensions (L x l) 1,5 x 0,75 in
Longueur (impériale) 1,5 in
Largeur (impériale) 0,75 in
Largeur (métrique) 19.05 mm
Hauteur (métrique) 38.1 mm
Alternate Part Number M6-30-423-TEST
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.