Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester multi-usages pour environnements difficiles pour M710 et BMP71
Code produit 17859154
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12,7 x 25,4 mm
25,4 x 25,4 mm
4,75 x 25,4 mm
6,35 x 22,86 mm
6,99 x 25,4 mm
9,53 x 25,4 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
750 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Forme unitSize
17859154 4,75 x 25,4 mm Rectangle 750 pièces
17818944 6,35 x 22,86 mm Rectangle 750 pièces
17848814 6,99 x 25,4 mm Rectangle 750 pièces
17899044 9,53 x 25,4 mm Rectangle 500 pièces
17849194 12,7 x 25,4 mm Rectangle 500 pièces
17888864 25,4 x 25,4 mm Carré 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17859154 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 173422
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes en polyester multi-usages pour environnements difficiles, à utiliser avec Brady™ Imprimantes M710 et BMP71 .
  • Le polyester permanent (B-423) est idéal pour l'identification des circuits imprimés et des composants électroniques, les étiquettes à code-barres, les plaques signalétiques et l'identification des panneaux solaires.
  • Finition blanc brillant avec acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
  • Conforme aux exigences relatives aux matériaux sans halogène selon la norme DIN VDE 0472 partie 815
  • Température de service de -70 °C à +110 °C (-94 °F à +230 °F)
  • Brady™ Les matériaux authentiques s'intègrent parfaitement avec Brady Des imprimantes pour une meilleure communication entre l'imprimante et le matériau, une interaction fluide avec l'application mobile, et des performances et une fiabilité accrues.
  • Un ruban est nécessaire pour imprimer ce matériau
Spécification
Certifications/Conformité Sans Halogène (DIN VDE 0472 Partie 815)
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Brillant
Format Étiquette
Matériau Polyester
Côtés imprimables Impression unilatérale
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage à code-barres, étiquetage de la carte de débit, étiquetage des composants et de l’équipement, identification générale, étiquetage de l’inventaire et de l’inspection
À utiliser avec (équipement) M710, BMP71
Étiquettes par rangée 1 étiquette
Température min. de fonctionnement (métrique) -70°C
Quantité 750 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94 °F à +230 °F
Plage de températures (métrique) -70°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,003 in
Épaisseur (métrique) 0.076 mm
Dimensions (L x l) 4,75 x 25,4 mm
Longueur (impériale) 0,187 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 25.4 mm
Alternate Part Number M7-14-423