Learn More
BTX™ Accessoire pour systèmes d’électroporation - Chambres de coupe pour tissus
Code produit 15467330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de connexion:
Fiche banane vers Micrograbber
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de connexion Conditionnement
15467330 Fiche banane vers Micrograbber 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15467330 Fournisseur BTX™ Code fournisseur 450501
Expédition estimée: 16-02-2027
Chambres à utiliser avec le kit d’électrodes de chambre en platine pour coupes de tissu (nº de cat. BTX450500)
  • Accessoire pour électroporateurs
  • Chambres de 7 mm et 10 mm disponibles
  • La boîte de Pétri contient une chambre d’électrode en platine
  • La baguette passe au-dessus pour compléter l’électroporation
Spécification
À utiliser avec (application) électroporation ex vivo
À utiliser avec (équipement) ECM 830, ECM 2001+, Héritage ECM 2001, et Gemini X2
Matériau Platinum
Gamme de produits BTX Électroporation
Type de produit Chambre de coupe pour tissus
Tension 100 V
Description Chambre d’électrode platine de la boîte de Petri uniquement, 10 mm, négatif
Diamètre (impériale) 0,39 in
Diamètre (métrique) 10 mm
Quantité 1 de chaque
Stérilité Non stérile
Type de connexion Fiche banane vers Micrograbber
Interface Interface utilisateur numérique
Pulse Form Onde carrée
Accessoires requis Baguette d'électrode en platine (45-0492 ou 45-0502), câbles (45-0503 et 45-0511)