Description
- Simplification of high cell density cell culture fluid clarification unit operations.
- Remove cells, cell debris and DNA
- Optimized for PCV high density CHO cell culture (5-8% PCV)
- Replacement of primary, secondary and guard membrane clarification stages.
- Typical product recovery of 95+% (capsules)
- Synthetic chromatographic harvest media with chemically defined extractables.
- Predictable scaling from discovery to manufacturing.
- Lower total cost of manufacturing compared to centrifugation and depth filtration.
- Lower consumption of buffer and water compared to depth filtration.
- Capsules fit into laboratory to manufacturing scale workflows.
Spécification
Spécification
| Jetable | Single-use |
| Type de filtre | Filter Capsule |
| Matériau (membrane) | PES |
| Stérilité | Non-sterile |
| Quantité | 1 Ea. |
| Type | Chromatography Filter |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?