Learn More
3M™ Harvest RC
Code produit 17387479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
17387479 10 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17387479 Fournisseur 3M™ Code fournisseur EMP533HRC2FA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
3M™ Harvest RC est la nouvelle génération de technologies de récolte et de clarification pour les cultures à haute densité cellulaire.
  • Solution de clarification chromatographique à usage unique en un seul étage.
  • Remplace les étapes de clarification des membranes primaires, secondaires et de protection.
  • Retirez les cellules, les débris cellulaires et l’ADN (< 500 ppb) du liquide de culture cellulaire récoltée.
  • Récupération élevée du produit mAb (90 à 95 %).
  • Échelles prévisibles, du laboratoire à la fabrication.
Spécification
Diamètre (métrique) interne 24,1 cm
Volume (métrique) 10 L
Description Modèle : BC1020