Learn More
Harvestainer™ BioProcess Container, single inner BPC
Code produit 17948171 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17948171 25 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17948171 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur SH31264.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5615.00€
    4755.63€ / 5 pièces
    Économisez 859.37€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-03-2027