Learn More
Toile Hastelloy C™, maille 100 tissée à partir d’un fil de 0,102 mm (0,004 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11345257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11345257 300 x 300 mm 1 pièce
11325257 75 x 75 mm 1 pièce
11335257 150 x 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11345257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040940.HB
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hastelloy C™ gauze
Note relative au nom Woven from 0.102mm (0.004 in.) dia. wire
Quantité 300 x 300 mm
Dimensions de la maille 100 Mesh
Forme Toile métallique
Numéro MDL MFCD00801065