Learn More
HATU, 97 %,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13438528 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13438528 25 g 25g
13219522 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13438528 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 365310250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 148893-10-1 | C10H15F6N6OP | 380.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 148893-10-1
Formule moléculaire C10H15F6N6OP
Poids moléculaire (g/mol) 380.24
Numéro MDL MFCD00274639
Clé InChI JNWBBCNCSMBKNE-UHFFFAOYSA-N
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CN=C12)=[N+](C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau HATU
Point de fusion 189.0°C to 191.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15, 4653
Nom IUPAC [(dimethylamino)({3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxy})methylidene]dimethylazanium; hexafluoro-λ⁵-phosphanuide
Poids de la formule 380.23
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HATU
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.