Learn More
Tocris Bioscience™ HaXS8
Description
HaXS8 is a promotes covalent and irreversible HaloTag™ and SNAP-tag™ substrate dimerization. Cell permeable.
HaloTag is a trademark of Promega Corporation, and SNAP-tag is a trademark of New England BioLabs, Inc.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[[4-[[(2-Amino-9-H-purin-6-yl)oxy]methyl]phenyl]methyl]-2-[4-[(18-chloro-3,6,9,12-tetraoxaoctadec-1yl)oxy]-2,3,5,6-tetrafluorophenoxy]acetamide |
| CAS | 2080306-25-6 |
| Quantité | 2 mg |
| Solubilité | Soluble to 100mM in DMSO |
| Formule moléculaire | C35H43ClF4N6O8 |
| Poids de la formule | 787.2 |
| Type de produit | Chelator |
Usage exclusivement réservé à la recherche.