Learn More
3M™ Ruban de signalisation des dangers
Code produit 17277790 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir avec des bandes jaunes
Rouge
Conditionnement:
24 rouleaux
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17277790 Rouge 24 rouleaux
17267790 Noir avec des bandes jaunes 24 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17277790 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100015266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.00€
    243.26€ / 24 rouleaux
    Économisez 191.74€
    44% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Utilisé pour le marquage des zones dangereuses, des équipements en saillie et pour éviter les accidents dans les usines, les entrepôts et les hôpitaux.
  • À utiliser dans toutes les applications non critiques
  • Le support étirable rend le ruban en vinyle idéal pour une utilisation sur des surfaces incurvées et irrégulières
  • L’adhésif en caoutchouc assure une bonne adhérence instantanée sur de nombreuses surfaces
  • Conserve des couleurs vives au fil du temps pour une qualité durable
  • Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur pour sol
  • Idéal pour le marquage d’applications dans les zones de faible passage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 767 i
Dimensions (L x l) 50 mm x 33 m
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (métrique) 50 mm
Couleur Rouge