Learn More
asecos™ Support extensible pour substances dangereuses
Code produit 17896446 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 l
40 l
Poids (métrique):
49 kg
52 kg
57 kg
64 kg
83 kg
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Poids (métrique) Conditionnement
17896446 40 l 83 kg 1 pièce
17826356 30 l 49 kg 1 pièce
17856466 30 l 52 kg 1 pièce
17866416 30 l 64 kg 1 pièce
17876526 40 l 57 kg 1 pièce
17866496 40 l 64 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17896446 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 27860
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le rayonnage pour substances dangereuses permet le stockage de produits chimiques agressifs.
  • Cadres de rayonnage galvanisés
  • Construction robuste grâce aux barres transversales de renforcement.
  • Niveaux de rangement par incréments de 25 mm, réglables en hauteur.
  • Capacité de charge par étagère de stockage : 200 kg (répartis uniformément).
  • Livraison en kit avec instructions de montage
  • Bassins de rétention en polyéthylène à haute résistance aux produits chimiques agressifs (tels que les acides et les bases).
Spécification
Capacité (impériale) 10,6 gal
Capacité (métrique) 40 l
Matériau Acier
Type Rack de batería
Longueur (impériale) 51,65 in
Longueur (métrique) 1312.00 mm
Largeur (impériale) 51,65 in
Largeur (métrique) 1312.00 mm
Hauteur (impériale) 78,74 in
Hauteur (métrique) 2000.00 mm
Profondeur (impériale) 25,08 in
Profondeur (métrique) 637.00 mm
Poids (impériale) 182.98 lb.
Poids (métrique) 83 kg