Learn More
asecos™ rayonnage pour substances dangereuses
Code produit 17896496 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
30 l
32 l
41 l
45 l
205 l
225 l
Poids (métrique):
55 kg
66 kg
67 kg
82 kg
95 kg
102 kg
110 kg
199 kg
217 kg
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Poids (métrique) Conditionnement
17896496 41 l 95 kg 1 pièce
17816526 20 l 55 kg 1 pièce
17886476 30 l 67 kg 1 pièce
17886416 32 l 66 kg 1 pièce
17826576 45 l 82 kg 1 pièce
17816586 205 l 102 kg 1 pièce
17896406 205 l 110 kg 1 pièce
17836396 225 l 199 kg 1 pièce
17886186 225 l 217 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17896496 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 27849
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le rayonnage pour substances dangereuses permet le stockage de liquides inflammables et de polluants de l'eau.
  • Cadres de rayonnage galvanisés
  • Construction robuste grâce aux barres transversales de renforcement
  • Niveaux de rangement par incréments de 25 mm, réglables en hauteur
  • Capacité de charge par étagère de stockage : 200 kg (répartis uniformément)
  • Le système de rack peut être étendu individuellement
  • Livraison en kit avec instructions de montage
  • Étagère avec tablette galvanisée servant de niveaux de rangement
  • puisard de collecte
  • Garde au sol de 100 mm pour le transport avec un transpalette
Spécification
Capacité (impériale) 10,8 gal
Capacité (métrique) 41 l
Matériau Acier
Type Rack de batería
Longueur (impériale) 57,32 in
Longueur (métrique) 1456.00 mm
Largeur (impériale) 57,32 in
Largeur (métrique) 1456.00 mm
Hauteur (impériale) 78,74 in
Hauteur (métrique) 2000.00 mm
Profondeur (impériale) 20,71 in
Profondeur (métrique) 526.00 mm
Poids (impériale) 209.44 lb.
Poids (métrique) 95 kg