Learn More
Gestigkeit Harry™ Plaque chauffante, 50 °C à 300 °C, acier inoxydable
Code produit 10268740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure Conditionnement
10268740 Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10268740 Fournisseur Gestigkeit Harry™ Code fournisseur HB300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3126.79€
    1091.71€ / 1 pièces
    Économisez 2035.08€
    65% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-10-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Dimensions : 7,9 x 24,3 in, Type de prise : style européen
  • Construction robuste pour des performances continues
  • Fabriquée en alliage d’aluminium.
  • La température uniforme est garantie sur toute la surface de chauffage
  • Isolation Asbestos-free
  • Construction du boîtier en acier inoxydable de qualité supérieure n° 1.4301, où la section centrale a été pulvérisée en orange
  • Quatre pieds réglables assurent une stabilité supplémentaire
  • Câble de raccordement d’environ 1,7 m de long, 230V/3200 W avec fiche Schuko
Spécification
Matériau du corps Acier inoxydable
Matériau de la plaque supérieure Acier inoxydable
Type de contrôleur Thermostatique
Dimensions 7,9 x 24,3 in
max. (métrique) 50°C à 300°C
Poids (impériale) 24.3 lb.
Hauteur (métrique) 170 mm
Longueur (métrique) 618 mm
Poids (métrique) 11 kg
Largeur (métrique) 610 mm
Puissance 2000 w
Alimentation électrique 230 V, 2000 W
Type de bouchon UE
Forme Rectangle
Tension 230 V
Type Plaque chauffante