Learn More
IKA™ Bain chauffant HB eco
Code produit 16285021 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16285021 4 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16285021 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020016337
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1665.00€
    1474.00€ / 1 pièces
    Économisez 191.00€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bain chauffant au design compact et ergonomique.
  • Bain chauffant au design compact et ergonomique
  • Température de milieu max. : 99°C
  • Poignées ergonomiques
  • Affichage de la température
  • Affichage alterné du point de consigne / de la température réelle
  • Inter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température ambiante 5 à 40 °C
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Capacité (métrique) 4 L
À utiliser avec (équipement) RV 3
Gamme de températures Température ambiante jusqu'à 99°C
Affichage Oui
Capacité de chauffage Température ambiante à 99°C
Température (métrique) maximale 99°C
Résolution de la température ± ; 1 K
Dimensions (L x l x H) 330 x 190 x 325 mm
Diamètre (métrique) Extérieur : 257 mm ; Intérieur : 225 mm
Poids (métrique) 3,9 kg
Tension 100 à 120 V, 200 à 240 V
Puissance 1450 W