Learn More
Horst™ Ruban de chauffage HB
Code produit 10799632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1,0 m
1,5 m
2,0 m
Puissance:
250 W
350 W
500 W
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Puissance unitSize
10799632 1,0 m 250 W -
10097021 1,5 m 350 W 1 pièce
10250732 2,0 m 500 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10799632 Fournisseur Horst™ Code fournisseur 20202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.66€
    108.50€ / 1 pièces
    Économisez 81.16€
    42% de réduction
Expédition estimée: 10-08-2026
Spécification
Longueur (métrique) 1,0 m
Tension 230 V
Modèle HB
Longueur (métrique) du cordon d’alimentation 0,5 m
Puissance 250 W
Largeur (métrique) 30 mm
Type de produit Bande chauffante
À utiliser avec (application) Pour les très petits rayons de bobinage