Learn More
Horst™ Ruban de chauffage modèle HB
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 0.5 m (L) |
| Dimensions (L x l x H) | 0.5 m (L) |
| Longueur (métrique) | 0,5 lm |
| Alimentation électrique | Tension ∼230 V |
| Modèle | HB |
| Type de produit | Bande chauffante |