Learn More
Horst™ Ruban de chauffage modèle HB
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 3 m (L) |
| Dimensions (L x l x H) | 3 m (L) |
| Longueur (métrique) | 3 m |
| Tension | 230 V |
| Alimentation électrique | Tension ∼230 V |
| Modèle | HB |
| Puissance | 750w |
| Largeur (métrique) | 30mm |
| Type de produit | Bande chauffante |
| max. (métrique) | 450°C |