Learn More
Horst™ Ruban de chauffage modèle HB
Code produit 10637892
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
0,5 lm
2,5 m
3 m
4 m
5 m (L)
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10637892 5 m (L) 1 pièce
10210592 0,5 lm 1 pièce
10301992 4 m -
10341892 2,5 m 1 pièce
10427511 3 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10637892 Fournisseur Horst™ Code fournisseur 20207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    432.00€
    281.00€ / 1 pièces
    Économisez 151.00€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Spécification
Dimensions (L x l) 5 m (L)
Dimensions (L x l x H) 5 m (L)
Longueur (métrique) 5 m (L)
Alimentation électrique Tension ∼230 V
Modèle HB
Type de produit Bande chauffante