Learn More
HUBER Cryothermostat HB120
Code produit 13371929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
498 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) unitSize
13371929 498 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13371929 Fournisseur HUBER Code fournisseur 2043.0001.01
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hotbox est le cryothermostatavec la fonctionnalité du Pilot ONE pour la thermorégulation des applications à ouverture externe. Grâce à la forme compacte, Hotbox est idéal pour l’installation dans les systèmes de production. Hotbox est équipé d’une pompe en acier inoxydable et d’une protection réglable contre la surchauffe.
HB120 avec contrôleur “Pilot ONE”
  • Cryothermostat
  • Plage de températures : 60°C à 250°C
  • Capacité de chauffage : 12kW
  • Pression de pompe max. : 100 l/min / 2. 5 bar
  • Raccord de pompe : M30 x 1,5 mâle
  • Alimentation : 400 V 3∼N 50/60 Hz
Spécification
Certifications/Conformité Classe de sécurité III/FL, DIN 12876
Gamme de températures de 60°C à 250°C
Type Cryothermostat
Capacité de chauffage 12 kW
Matériau Pompe en acier inoxydable
Modèle HB120
Stabilité de la température ±0,01°C
Largeur (métrique) 323 mm
Hauteur (métrique) 498 mm
Alimentation électrique 400 V 3∼N 50/60 Hz
Tension 400 V
Fréquence 50/60 Hz