Learn More
Zeiss™ Illuminateur HBO 100
Code produit 11835440
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Illuminateur HBO 100
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11835440 Illuminateur HBO 100 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11835440 Fournisseur Zeiss™ Code fournisseur 4230119901000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5400.00€
    3758.00€ / 1 pièces
    Économisez 1642.00€
    30% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Alignement automatique des lampes
  • Illuminateur HBO 100
  • Avec collecteur et montage de lampe
  • Inclut un filtre réfléchissant la chaleur
  • Alignement automatique des lampes
Spécification
Type Illuminateur HBO 100
Description Alignement automatique des lampes
À utiliser avec (équipement) Microscopes Zeiss
Comprend Support de lampe et collecteur