Learn More
Zeiss™ Lampe HBO 100
Code produit 13217609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Illuminateur HBO 100
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
13217609 Illuminateur HBO 100 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13217609 Fournisseur Zeiss™ Code fournisseur 4230100000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4285.00€
    2976.00€ / 1 pièces
    Économisez 1309.00€
    30% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Comprend un filtre réfléchissant la chaleur et un câble de raccordement de 2 m
  • Illuminateur HBO 100
  • Avec collecteur et montage de lampe
  • Inclut un filtre réfléchissant la chaleur
Spécification
Type Illuminateur HBO 100
Comprend Support de lampe et collecteur