Learn More
Horst™ Ruban de chauffage très flexible modèle HBQ
Code produit 10332322
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
0,5 m
1 m
1,5 m
2 m
3 m
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
10332322 0,5 m -
10087141 1 m 1 pièce
10322462 1,5 m 1 pièce
10486371 2 m 1 pièce
10148781 3 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10332322 Fournisseur Horst™ Code fournisseur 20401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.74€
    274.00€ / 1 pièces
    Économisez 65.74€
    19% de réduction
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ruban chauffant haute température 900°C
• Puissance élevée
• Enveloppe et isolant primaire en fibre de quartz tressée multicouche
• Ruban
• Accessoires obligatoires (régulateur)
• Inclus avec câble 1 m et prise Afnor.
Spécification
Dimensions (L x l) 0,5 m (L)
Dimensions (L x l x H) 0,5 m (L)
Longueur (métrique) 0,5 m
Alimentation électrique Tension ∼230 V
Modèle HBQ
Type de produit Ruban de chauffage très flexible