Learn More
Horst™ Ruban de chauffage très flexible modèle HBQ
Code produit 10486371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
0,5 m
1 m
1,5 m
2 m
3 m
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10486371 2 m 1 pièce
10332322 0,5 m -
10087141 1 m 1 pièce
10322462 1,5 m 1 pièce
10148781 3 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10486371 Fournisseur Horst™ Code fournisseur 20404
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Dimensions (L x l) 2 m (L)
Dimensions (L x l x H) 2 m (L)
Longueur (métrique) 2 m
Alimentation électrique Tension ∼230 V
Modèle HBQ
Type de produit Ruban de chauffage très flexible