Learn More
Horst™ Ruban de chauffage lisse modèle HBS
Code produit 10037041
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,5 m (L)
1,5 m (L)
10 Lm
1 m (L)
2,5 m (L)
2 m (L)
3 m (L)
4 Lm
5 m (L)
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
10037041 2,5 m (L) 1 pièce
10608472 0,5 m (L) 1 pièce
10047111 1,5 m (L) 1 pièce
10689422 10 Lm 1 pièce
10408081 1 m (L) 1 pièce
10522512 2 m (L) 1 pièce
10057111 3 m (L) 1 pièce
10660003 5 m (L) 1 pièce
10138401 4 Lm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10037041 Fournisseur Horst™ Code fournisseur 20305
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cette bande chauffante polyvalente répond à des exigences élevées en matière de puissance de chauffage et de température de fonctionnement dans un environnement sec.
  • Tension nominale : 230 V ∼
  • Cordon de connexion : 0,5 m
  • Épaisseur : 5,5 mm
  • Longueur : 30 mm
  • Min. Rayon de flexion : 10 mm
  • Tresse de protection : NY
Spécification
Dimensions (L x l) 2,5 m (L)
Dimensions (L x l x H) 2,5 m (L)
Alimentation électrique Tension ∼230 V
Modèle HBS
Type de produit Ruban de chauffage lisse