Learn More
Gibco™ HBSS avec calcium et magnésium, sans rouge de phénol
Artikelnummer. 11550456 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 ml
Packungsgröße:
10 PCS
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
11550456 500 mL 500mL
11560456 10 x 500 ml 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11550456 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 14025050
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
HBSS avec calcium et magnésium Sans rouge de phénol.
La solution saline équilibrée de Hank (HBSS) est utilisée dans une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs. Des formulations contenant du calcium et du magnésium sont généralement utilisées en tant que milieu de transport pour la préparation des réactifs. Nous proposons une variété de formules Gibco™ HBSS pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution Gibco™ HBSS est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu HBSS Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (14025-134). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
Contenu et stockage Conserver entre 15–30°C
Description Solution saline équilibrée de Hanks, 500 ml, liquide, concentration 1 X, pH de 7,0 à 7,4, avec calcium, magnésium, glucose, bicarbonate de sodium, durée de conservation de 36 mois, pour la culture de cellules de mammifères
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Solution saline équilibrée de Hanks
Avec additifs Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium, Magnésium, Glucose, Bicarbonate de sodium
Sans additif Sans rouge de phénol
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 6,7 à 7,8
Quantité 500 mL
État réglementaire Pour diagnostic in vitro
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.