Learn More
Gibco™ HBSS, sans calcium, sans magnésium
GREENER_CHOICE
Code produit 11580466
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
10 x 500 ml
20 x 100 ml
Conditionnement:
1 kit
100mL
20 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11580466 100 mL 100mL
11590466 500 mL -
11510476 20 x 100 ml 20 PCS
11500476 10 x 500 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11580466 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 14170070
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
HBSS, sans calcium, sans magnésium
La solution saline équilibrée de Hank (HBSS) est utilisée dans une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs. Des formulations exemptes de calcium et de magnésium sont requises pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules. Nous proposons une variété de formules Gibco™ HBSS pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution Gibco™ HBSS est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit comparable au milieu HBSS Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (14170-120). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
Contenu et stockage 15 à 30 °C
Description Solution saline équilibrée de Hanks, 100 ml, liquide, concentration 1 X, pH de 7,0 à 7,4, avec glucose, bicarbonate de sodium, rouge de phénol, durée de conservation de 36 mois, pour culture cellulaire de mammifères
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Solution saline équilibrée de Hanks
Avec additifs Glucose, Bicarbonate de sodium, Rouge de phénol
Sans additif Sans calcium, Sans magnésium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 7,0 à 7,4
Quantité 100 mL
État réglementaire Pour diagnostic in vitro