Learn More
Gibco™ HBSS, pas de calcium, pas de magnésium, pas de rouge de phénol
GREENER_CHOICE
Code produit 11520476
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
10 x 500 ml
20 x 100 ml
Conditionnement:
100mL
2000mL
5000mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11520476 100 mL 100mL
11530476 500 mL 500mL
11550476 20 x 100 ml 2000mL
11540476 10 x 500 ml 5000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11520476 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 14175046
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
HBSS, pas de calcium, pas de magnésium, pas de rouge de phénol
La solution saline équilibrée de Hank (HBSS) est utilisée dans une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs. Des formulations exemptes de calcium et de magnésium sont requises pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules. Nous proposons une variété de formules Gibco™ HBSS pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution Gibco™ HBSS est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu DPBS Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
Contenu et stockage 15 à 30 °C
Description Solution saline équilibrée de Hanks, 100 ml, liquide, concentration 1 X, pH de 6,7 à 7,8, avec glucose, bicarbonate de sodium, durée de conservation de 36 mois, pour la culture de cellules de mammifères
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Solution saline équilibrée de Hanks
Avec additifs Glucose, Bicarbonate de sodium
Sans additif Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 6,7 à 7,8
Quantité 100 mL
État réglementaire Pour diagnostic in vitro