Learn More
Horst™ Ruban de chauffage modèle HBST
Code produit 10699802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
7 m
10 m
17 m
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10699802 2 m 1 pièce
10501742 10 m 1 pièce
10057071 1 m 1 pièce
10590392 3 m 1 pièce
10077081 4 m 1 pièce
10751753 5 m -
10668462 7 m -
10791913 17 m -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10699802 Fournisseur Horst™ Code fournisseur 20702
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-12-2026
Spécification
Dimensions (L x l) 2 m (L)
Dimensions (L x l x H) 2 m (L)
Longueur (métrique) 2 m
Alimentation électrique Tension ∼230 V
Modèle HBST
Type de produit Bande chauffante