Learn More
Horst™ Ruban de chauffage modèle HBST
Description
Ruban chauffant renforcé 250°C
• Enveloppe fibre de verre tressée multicouche
• Conducteur protégé par tresse de blindage
• Isolant primaire PTFE
• Pour longueur supérieure à 5 m
• Ruban
• Accessoires obligatoires prise 1184-7514. .
• Enveloppe fibre de verre tressée multicouche
• Conducteur protégé par tresse de blindage
• Isolant primaire PTFE
• Pour longueur supérieure à 5 m
• Ruban
• Accessoires obligatoires prise 1184-7514. .
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 5 m (L) |
| Dimensions (L x l x H) | 5 m (L) |
| Longueur (métrique) | 5 m |
| Alimentation électrique | Tension ∼230 V |
| Modèle | HBST |
| Type de produit | Bande chauffante |