Learn More
Horst™ Ruban de chauffage modèle HBST
Code produit 10791913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
7 m
10 m
17 m
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10791913 17 m -
10501742 10 m 1 pièce
10057071 1 m 1 pièce
10699802 2 m 1 pièce
10590392 3 m 1 pièce
10077081 4 m 1 pièce
10751753 5 m -
10668462 7 m -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10791913 Supplier Horst™ Supplier No. 20711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    669.54€
    416.00€ / 1 pièces
    Économisez 253.54€
    37% de réduction
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Dimensions (L x l) 17 m (L)
Dimensions (L x l x H) 17 Lm
Longueur (métrique) 17 m
Tension 230 V
Alimentation électrique Tension ∼230 V
Modèle HBST
Puissance 820w
Largeur (métrique) 25mm
Type de produit Bande chauffante
max. (métrique) 250 °C