Learn More
HBTU, TRC
Code produit 30402878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30402878 5 g
30390346 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30402878 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH1075005G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94790-37-1
Formule moléculaire C11H16F6N5OP
Poids moléculaire (g/mol) 379.24
Synonyme 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-benzotriazolium Hexafluorophosphate(1-) 3-Oxide, N-HBTU
Nom IUPAC [benzotriazol-1-yloxy(diméthylamino)méthylidène]-diméthylazanium ; hexafluorophosphate
SMILES CN(C)C(=[N+](C)C)On1nnc2ccccc12.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau HBTU
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C11H16N5O.F6P/c1-14(2)11(15(3)4)17-16-10-8-6-5-7-9(10)12-13-16;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
Poids de la formule 379.0997