Learn More
Taylor Wharton™ Système de cryostockage haute capacité HC35
Code produit 11728519
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
35 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11728519 35 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11728519 Fournisseur Taylor Wharton™ Code fournisseur HC35
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7004.55€
    3156.97€ / 1 pièces
    Économisez 3847.58€
    54% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 31-03-2027
Flacon Dewar de stockage cryogénique haute capacité, fabriqué de façon robuste. Le système de cryostockage haute capacité Taylor Wharton™ HC35 utilise un anneau de localisation d’index de boîtes pratique et un croisillon interne conique.
  • Grande capacité de stockage.
  • Nouvelle construction robuste : poignée tubulaire arrondie, corps en aluminium nervuré haute résistance et peinture plus durable.
  • Système de stockage polyvalent : anneau de localisation de boîte pratique et croisillon interne effilé.
  • Des performances de vide supérieures avec une isolation exceptionnelle offrent des temps de maintien maximaux.
  • Sécurité : l’alarme de bas niveau en option est disponible avec la fonction de moniteur à distance.
  • Mobilité : les bases à rouleaux sont disponibles pour tous les modèles
Spécification
Hauteur (métrique) extérieure 681 mm
Comprend 10 bidons, 67 x 279 mm
Poids (métrique) 17,7/46 kg (vide/plein)
Largeur (métrique) extérieure 478 mm
Capacité (métrique) 35 L
Capacité Flacons (1020 x 2 mL)