Learn More
MedChemExpress HCGRP-(8-37)
Spécification
Spécification
| Pureté | 98.0% |
| CAS | 119911-68-1 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Poids moléculaire | 3125.59 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : ≥ 20 mg/mL (6.40 mM) |
| Synonyme | Human α-CGRP (8-37) |