Learn More
R&D Systems™ HCoV-NL63 Nucleocapsid (YP_003771.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Nucleocapsid |
| Numéro d’adhésion | YP_003771.1 |
| Concentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formule | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Type d’insert | 1147 bp |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | HCoV-NL63 |
| Quantité | 10 μg |