Learn More
Digi-Sense Mini-connecteur à visser de type T, mis à la terre, droit, câble blindé en acier inoxydable 304/fibre optique
Code produit 11725049 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Certifications/Conformité:
ANSI
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Certifications/Conformité Conditionnement
11725049 ANSI 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11725049 Fournisseur Digi-Sense Code fournisseur 0850085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.00€
    47.83€ / 1 pièces
    Économisez 9.17€
    16% de réduction
Expédition estimée: 19-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mini-connecteur de sonde à boulonner de type T robuste pour une installation à long terme.
  • Chaque sonde est livrée avec une rondelle boulonnée de 0,62 in. OD et 0,28 in Identification pour une installation rapide et facile.
  • Une fois installée, sa conception robuste permet des relevés continus sur le long terme.
  • Cette sonde n'est pas recommandée pour les environnements humides ou mouillés.
  • Temps de réponse : 3 secondes ou plus.
  • Chaque sonde est livrée avec un code couleur ANSI mini-connecteur : type J-noir, type K-jaune, type T-bleu et type E-violet.
  • Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande.
  • Remarque : la plage de température indiquée concerne uniquement l'extrémité de la sonde.
  • Le matériau de la poignée peut être affecté si la sonde est étalonnée à une valeur plus élevée que la poignée en fonction du temps d’exposition, de l’application et du matériau de la poignée.
  • Les poignées en ABS sont conçues pour résister à des températures allant °jusqu'à 220 °F (104 °C).
  • Les poignées en PVC sont conçues pour résister à des températures allant °jusqu'à 200 °F (93 °C).
  • Les poignées en acier inoxydable sont conçues pour résister à une °température de 450 °F (232 °C).
  • Les mini-connecteurs sont conçus pour résister à des températures allant °jusqu'à 392 °F (200 °C).
Spécification
Certifications/Conformité ANSI
max. (métrique) -200°C à +260°C
Type Sonde de thermocouple
Matériau Inox 304
Température (impériale) -328 °F à +500 °F
Longueur (impériale) 5 ft.
Longueur (métrique) 103,04 m