Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire HD Super en acier inox, mobile
Code produit 15977181
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
48 x 30 x 34 po (121,9 x 76,2 x 86,4 cm)
60 x 30 x 34 po (152,4 x 76,2 x 86,4 cm)
72 x 30 x 34 po (182,5 x 76,2 x 86,4 cm)
96 x 30 x 34 po (243,9 x 76,2 x 86,4 cm)
Matériau:
Acier inoxydable
Poids (métrique):
47,6 kg
56,2 kg
58,9 kg
63 kg
70,7 kg
71 kg
72,5 kg
82,5 kg
91 kg
92 kg
103 kg
Type de cadre:
Avec sous-étagère
Base ouverte (cadre en H)
Base ouverte (cadre en U)
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Matériau Poids (métrique) Type de cadre unitSize
15977181 60 x 30 x 34 po (152,4 x 76,2 x 86,4 cm) Acier inoxydable 72,5 kg Avec sous-étagère 1 pièce
15967191 96 x 30 x 34 po (243,9 x 76,2 x 86,4 cm) Acier inoxydable 92 kg Base ouverte (cadre en H) 1 pièce
15997181 60 x 30 x 34 po (152,4 x 76,2 x 86,4 cm) Acier inoxydable 63 kg Base ouverte (cadre en U) 1 pièce
15927191 72 x 30 x 34 po (182,5 x 76,2 x 86,4 cm) Acier inoxydable 70,7 kg Base ouverte (cadre en H) 1 pièce
15917191 72 x 30 x 34 po (182,5 x 76,2 x 86,4 cm) Acier inoxydable 82,5 kg Avec sous-étagère 1 pièce
15937191 72 x 30 x 34 po (182,5 x 76,2 x 86,4 cm) Acier inoxydable 71 kg Base ouverte (cadre en U) 1 pièce
15977191 96 x 30 x 34 po (243,9 x 76,2 x 86,4 cm) Acier inoxydable 91 kg Base ouverte (cadre en U) 1 pièce
15957191 96 x 30 x 34 po (243,9 x 76,2 x 86,4 cm) Acier inoxydable 103 kg Avec sous-étagère 1 pièce
15947181 48 x 30 x 34 po (121,9 x 76,2 x 86,4 cm) Acier inoxydable 47,6 kg Avec sous-étagère 1 pièce
15957181 48 x 30 x 34 po (121,9 x 76,2 x 86,4 cm) Acier inoxydable 58,9 kg Base ouverte (cadre en U) 1 pièce
15987181 60 x 30 x 34 po (152,4 x 76,2 x 86,4 cm) Acier inoxydable 56,2 kg Base ouverte (cadre en H) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15977181 Supplier Metro™ Supplier No. MWT306FS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Le déplacement de l’équipement de laboratoire est désormais facile. La table de travail de laboratoire HD Super en acier inox Metro, dotée d’une base ouverte et de fonctions de mobilité intégrées, est conçue pour la propreté, la stabilité et la commodité dans tout environnement de laboratoire.
  • Avec quatre roulettes pivotantes de 5 po de diamètre (12,7 cm), deux avec des freins à pédale
  • Surface de travail sans soudure en acier inox de calibre 14 avec bords arrondis
  • Hauteur confortable de 34 po (86,4 cm)
  • La structure de support élimine virtuellement les bourdonnements
Order Info
Assemblage requis. S’assemble facilement sans outils. Roulettes vendues séparément.
Specifications
Type de produit Table mobile
Dimensions (L x l x H) 60 x 30 x 34 po (152,4 x 76,2 x 86,4 cm)
À utiliser avec (application) Idéal pour le laboratoire
Type de cadre Avec sous-étagère
Hauteur (impériale) 34 po
Hauteur (métrique) 86,4 cm
Comprend Quatre roulettes pivotantes de 5 po de diamètre, deux avec des freins à pédale
Longueur (impériale) 60 po
Longueur (métrique) 152,4 cm
Poids (impériale) 160 lb
Poids (métrique) 72,5 kg
Largeur (impériale) 30 po
Largeur (métrique) 76,2 cm
Matériau Acier inoxydable